Få mere at vide
2,6-dichlorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-104375 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
Artikelnummer. 10216050
Brand: Thermo Scientific Acros 182060100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4659-45-4 | C7H3Cl3O | 209.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4659-45-4
Molekylær formel C7H3Cl3O
Molekylvægt (g/mol) 209.46
MDL nummer MFCD00000662
InChI nøgle JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043
PubChem CID 78392
IUPAC navn 2,6-dichlorbenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichlorobenzoyl chloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 18°C
Farve Farveløs til gul eller lyserød
Tæthed 1.4500g/mL
Kogepunkt 142°C to 143°C (21.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3COCl
Brydningsindeks 1.5590 to 1.561
Mængde 10 mL
Beilstein 09, 343
Specifik vægtfylde 1.45
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone,slightly soluble in heptane
Formel vægt 209.46
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.