Få mere at vide
2,6-dichlorobenzoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 10216050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10216050 10 mL Glasflaske 10ml
10002350 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10216050 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 182060100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
CAS: 4659-45-4 | C7H3Cl3O | 209,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4659-45-4
Molekylær formel C7H3Cl3O
Molekylvægt (g/mol) 209.46
MDL nummer MFCD00000662
InChI nøgle JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043
PubChem CID 78392
IUPAC navn 2,6-dichlorbenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichlorobenzoyl chloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 18 °C
Farve Farveløs til gul eller lyserød
Tæthed 1.4500g/mL
Kogepunkt 142 °C til 143 °C (21,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3COCl
Brydningsindeks 1,5590 til 1,561
Mængde 10 mL
Beilstein 09, 343
Specifik vægtfylde 1.45
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og acetone, let opløselige i heptan
Formel vægt 209.46
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske