Få mere at vide
2,6-dichlorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472607
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472607 50 g 50g
11462607 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14839.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4659-45-4 | C7H3Cl3O | 209.45 g/mol
2,6-dichlorbenzoylchlorid fungerer som et vigtigt mellemprodukt i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det anvendes i substrataktivitetsscreeningsmetoden til hurtig udvikling af nye substrater og deres omdannelse til ikke-peptidiske inhibitorer af Cys- og Ser-proteaser. Det bruges også til fremstilling af 1-acyliridoler og (-)-aspicilin. Ud over dette gennemgår den esterificering af (fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl (Fmoc)-aminosyrer til 4-alkoxybenzylalkoholpolystyren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-dichlorbenzoylchlorid fungerer som et vigtigt mellemprodukt i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det anvendes i substrataktivitetsscreeningsmetoden til hurtig udvikling af nye substrater og deres omdannelse til ikke-peptidiske inhibitorer af Cys- og Ser-proteaser. Det bruges også til fremstilling af 1-acyliridoler og (-)-aspicilin. Ud over dette gennemgår den esterificering af (fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl (Fmoc)-aminosyrer til 4-alkoxybenzylalkoholpolystyren.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ether og acetone. Lidt blandbar med heptan. Ikke blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med alkoholer, oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4659-45-4
Molekylær formel C7H3Cl3O
Molekylvægt (g/mol) 209.45
MDL nummer MFCD00000662
InChI nøgle JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043
PubChem CID 78392
IUPAC navn 2,6-dichlorbenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Smeltepunkt 15°C to 18°C
Tæthed 1.463
Kogepunkt 130°C to 132°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.56
Mængde 50 g
FN nummer UN3265
Beilstein 639531
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,ether and acetone. Slightly miscible with heptane. Immiscible with water.
Formel vægt 209.46
Procent renhed 98%