Få mere at vide
2,6-dichlorobenzoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11462607
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462607 10 g 10g
11472607 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14839.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
CAS: 4659-45-4 | C7H3Cl3O | 209,45 g/mol
2,6-dichlorbenzoylchlorid fungerer som et vigtigt mellemprodukt i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det anvendes i substrataktivitetsscreeningsmetoden til hurtig udvikling af nye substrater og deres omdannelse til ikke-peptidiske inhibitorer af Cys- og Ser-proteaser. Det bruges også til fremstilling af 1-acyliridoler og (-)-aspicilin. Ud over dette gennemgår den esterificering af (fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl (Fmoc)-aminosyrer til 4-alkoxybenzylalkoholpolystyren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-dichlorbenzoylchlorid fungerer som et vigtigt mellemprodukt i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det anvendes i substrataktivitetsscreeningsmetoden til hurtig udvikling af nye substrater og deres omdannelse til ikke-peptidiske inhibitorer af Cys- og Ser-proteaser. Det bruges også til fremstilling af 1-acyliridoler og (-)-aspicilin. Ud over dette gennemgår den esterificering af (fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl (Fmoc)-aminosyrer til 4-alkoxybenzylalkoholpolystyren.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ether og acetone. Lidt blandbar med heptan. Ikke blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med alkoholer, oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4659-45-4
Molekylær formel C7H3Cl3O
Molekylvægt (g/mol) 209.45
MDL nummer MFCD00000662
InChI nøgle JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043
PubChem CID 78392
IUPAC navn 2,6-dichlorbenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Smeltepunkt 15 °C til 18 °C
Tæthed 1.463
Kogepunkt 130 °C til 132 °C (15 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.56
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 639531
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, æter og acetone. Let blandet med heptan. Ublandelig med vand.
Formel vægt 209.46
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.