Learn More
2,6-Dichlorobenzoic syre, 97%
Product Code. 11428823
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11428823 25 g 25g
11474060 5 g 5g
11438823 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11428823 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10542.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 50-30-6 | C7H4Cl2O2 | 191,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-30-6
Molekylær formel C7H4Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 191.01
MDL nummer MFCD00002418
InChI nøgle MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzoic acid, unii-634ri764qt, 2,6 dichlorobenzoic acid, 2,6-dichlorobenzoicacid, 2,6-dichloro-benzoicacid, ccris 8610, pubchem20028, acmc-1auop, 2.6-dichlorobenzoic acid
PubChem CID 5758
ChEBI CHEBI:48623
IUPAC navn 2,6-dichlorbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorobenzoic acid
Smeltepunkt 141°C to 145°C
Mængde 25 g
Beilstein 973858
Formel vægt 191.01
Procent renhed 98%