Få mere at vide
2,6-Dichlorobenzamide, 98%
Artikelnummer. 11474203
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474203 5 g 5g
11484203 25 g 25g
11494203 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474203 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10865.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2008-58-4 | C7H5Cl2NO | 190.023 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2008-58-4
Molekylær formel C7H5Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 190.023
MDL nummer MFCD00007975
InChI nøgle JHSPCUHPSIUQRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 2,6-dichloro, 2,6-bam, unii-e9jwf529eb, 2,6-dichlorobenzoic acid amide, bam, e9jwf529eb, benzamide,6-dichloro, dsstox_cid_2170, acmc-209f5j, dsstox_rid_76511
PubChem CID 16183
ChEBI CHEBI:28435
IUPAC navn 2,6-dichlorbenzamid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorobenzamide
Smeltepunkt 198°C to 200°C
Mængde 5 g
Beilstein 1869103
Formel vægt 190.03
Procent renhed 98%