Få mere at vide
2,6-Dichlorobenzaldehyd, 97+%
Artikelnummer. 11470873
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470873 500 g 500g
11450873 25 g 25g
11460873 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470873 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13295.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 83-38-5 | C7H4Cl2O | 175,008 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-38-5
Molekylær formel C7H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 175.008
MDL nummer MFCD00003307
InChI nøgle DMIYKWPEFRFTPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,6-dichloro, ccris 6014, 2,6-dichloro benzaldehyde, 2,6-dichloro-benzaldehyde, 2,6-dichloro-benzaldehyd, 2,6-dichlorbenzaldehyd, pubchem8225, acmc-1bkey, 2,6dichloro-benzaldehyde, benzaldehyde,6-dichloro
PubChem CID 6737
IUPAC navn 2,6-dichlorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorobenzaldehyde
Smeltepunkt 69 °C til 73 °C
Kogepunkt 124 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 135 °C (275 °F)
Mængde 500 g
FN nummer UN3261
Beilstein 386477
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 175.01
Procent renhed 98%