Få mere at vide
2,6-Dichlorobenzaldehyde, 97+%
Artikelnummer. 11460873
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460873 100 g 100g
11450873 25 g 25g
11470873 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460873 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13295.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 83-38-5 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-38-5
Molekylær formel C7H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 175.008
MDL nummer MFCD00003307
InChI nøgle DMIYKWPEFRFTPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,6-dichloro, ccris 6014, 2,6-dichloro benzaldehyde, 2,6-dichloro-benzaldehyde, 2,6-dichloro-benzaldehyd, 2,6-dichlorbenzaldehyd, pubchem8225, acmc-1bkey, 2,6dichloro-benzaldehyde, benzaldehyde,6-dichloro
PubChem CID 6737
IUPAC navn 2,6-dichlorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorobenzaldehyde
Smeltepunkt 69°C to 73°C
Kogepunkt 124°C (10 mmHg)
Flammepunkt 135°C (275°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 386477
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 175.01
Procent renhed 98%