Få mere at vide
2',6'-Dichloroacetophenone, 98%
Beskrivelse
2',6'-dichloracetophenon er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2 ,′6′ -Dichloracetophenon er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',6'-Dichloroacetophenone |
| Smeltepunkt | 41°C to 44°C |
| Kogepunkt | 176°C to 180°C (83 mmHg) |
| Molekylær formel | C11H14O |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2440104 |
| Synonym | 2',4',5'-trimethylacetophenone, 1-2,4,5-trimethylphenyl ethanone, 1-2,4,5-trimethylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2',4',5'-trimethyl, ethanone, 1-2,4,5-trimethylphenyl, 1-acetyl-2,4,5-trimethylbenzene, acmc-20aofe, 2',5'-trimethylacetophenone, 2,4,5-trimethyl-acetophenone, acetophenone,4',5'-trimethyl |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| InChI nøgle | GENBEGZNCBFHSU-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC1=CC(=C(C=C1C(=O)C)C)C |
| Vis mere |