Få mere at vide
2',6'-dichloracetophenon, 98%
Artikelnummer. 11312486
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312486 5 g 5g
11302486 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06348.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 2040-05-3 | C8H6Cl2O | 189,04 g/mol
2',6'-dichloracetophenon er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 ,′6′ -Dichloracetophenon er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2040-05-3
MDL nummer MFCD00016339
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',6'-Dichloroacetophenone
Smeltepunkt 41 °C til 44 °C
Kogepunkt 176 °C til 180 °C (83 mmHg)
Molekylær formel C8H6Cl2O
Mængde 5 g
Beilstein 2440104
Synonym 2',6'-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethanone, 2,6-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro acetophenone, 1-acetyl-2,6-dichlorobenzene, zlchem 1084, pubchem12362, acmc-1cobf
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle HYBDSXBLGCQKRE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C1=C(C=CC=C1Cl)Cl
IUPAC navn 1-(2,6-dichlorphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 189.04
PubChem CID 74877
Formel vægt 189.04
Procent renhed 98%