Få mere at vide
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine |
| Smeltepunkt | 57°C to 61°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 8319619 |
| Formel vægt | 245.03 |
| Procent renhed | 97% |