Få mere at vide
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11480461
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480461 1 g 1g
11490461 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480461 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20013.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86398-94-9
Molekylær formel C7H5Cl2F3N2
Molekylvægt (g/mol) 245.026
MDL nummer MFCD00085001
InChI nøgle FYOWOHMZNWQLFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenylhydrazine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2,6-dichloro-4-trifluoro methylphenylhydrozine, 1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl hydrazine, pubchem4487, 3,5-dichloro-4-hydrazinobenzotrifluoride, 2,6-dichloro4-trifluoromethylphenylhydrazine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenylhydrazine, 2,6-dichloro-4-trifluoro methylphenylhydrazine
PubChem CID 688223
IUPAC navn [2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)NN)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Smeltepunkt 57°C to 61°C
Mængde 1 g
Beilstein 8319619
Formel vægt 245.03
Procent renhed 97%