Få mere at vide
2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10293512
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10293512 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10497242 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10293512 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW01637CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 157021-61-9
Molekylær formel C8H2Cl2F3N
Molekylvægt (g/mol) 240.006
MDL nummer MFCD00220879
InChI nøgle NCXSSFQXQAOREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 4-cyano-3,5-dichlorobenzotrifluoride, benzonitrile,2,6-dichloro-4-trifluoromethyl, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, buttpark 14550-33, intermediates-zcf02189, ncxssfqxqaorem-uhfffaoysa, buttpark 145\50-33
PubChem CID 2736870
IUPAC navn 2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)C#N)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 240.01
Procent renhed 97%