Få mere at vide
2,6-diclor-4-(trifluormethyl)anilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloro-4-trifluoromethylaniline |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2F3N/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2H,13H2 |
| Formel vægt | 228.9673 |