Få mere at vide
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444137
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444137 5 g 5g
15434137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31539.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1092461-13-6
Molekylær formel C8H6Cl2F3N
Molekylvægt (g/mol) 244.04
MDL nummer MFCD11519352
InChI nøgle NDXOPDUEXPJASP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzylamine, 1-2,6-dichloro-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzylamine, jrd, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl phenyl methylamine
PubChem CID 57365252
IUPAC navn [2,6-dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
SMIL NCC1=C(Cl)C=CC(=C1Cl)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Brydningsindeks 1.5155
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 244.04
Procent renhed 97%