Få mere at vide
2,6-dichlor-3-nitrotoluen, 99%
Artikelnummer. 11498877
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498877 10 g 10g
11404070 5 g 5g
11408887 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11498877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20520.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 29682-46-0 | C7H5Cl2NO2 | 206,02 g/mol
2,6-dichlor-3-nitrotoluen, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-dichlor-3-nitrotoluen, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29682-46-0
Molekylær formel C7H5Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 206.02
MDL nummer MFCD00024185
InChI nøgle WBNZUUIFTPNYRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-3-nitrotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl-4-nitro, 2,4-dichloro-3-methylnitrobenzene, pubchem4540, acmc-209hao, ksc495g5p, wbnzuuiftpnyrn-uhfffaoysa, 2,4-dichloro-3-methyl-1-nitrobenzene, 1,3-dichloro-2-methyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 97155
IUPAC navn 1,3-dichlor-2-methyl-4-nitrobenzen
SMIL CC1=C(Cl)C=CC(=C1Cl)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-3-nitrotoluene
Smeltepunkt 53 °C til 55 °C
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2259855
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 206.03
Procent renhed 99%