Få mere at vide
2,6-Dichloro-3-cyanopyridine, 97%
Artikelnummer. 15440199
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440199 1 g 1g
15460199 250 mg 250mg
15450199 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63480.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40381-90-6 | C6H2Cl2N2 | 172.996 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40381-90-6
Molekylær formel C6H2Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 172.996
MDL nummer MFCD03411341
InChI nøgle LFCADBSUDWERJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloronicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-cyanopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-nicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloropyridine-3-carbonitrile, pubchem14370, acmc-20a0s7, ksc495i4d, 3-cyano-2,6-dichloropyridine
PubChem CID 12605538
IUPAC navn 2,6-dichlorpyridin-3-carbonitril
SMIL C1=CC(=NC(=C1C#N)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine
Smeltepunkt 121°C to 125°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 173
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dichloro-3-pyridinecarbonitrile