accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNClCl

CAS RN 40381-90-6

IUPAC Navn: 2,6-dichloropyridine-3-carbonitrile
Synonymer: 2,6-dichloropyridine-3-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol): 173
Molekylformel: C6H2Cl2N2
InChi Key: LFCADBSUDWERJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=NC(Cl)=C(C=C1)C#N
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater