Få mere at vide
2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl2O2/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H |
| Formel vægt | 175.943 |