Få mere at vide
2,6-Dibromotoluene, 98+%
Artikelnummer. 11483784
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483784 1 g 1g
11493784 5 g 5g
11403794 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483784 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11832.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69321-60-4 | C7H6Br2 | 249.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69321-60-4
Molekylær formel C7H6Br2
Molekylvægt (g/mol) 249.93
MDL nummer MFCD00013524
InChI nøgle OCSKCBIGEMSDIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dibromotoluene, benzene, 1,3-dibromo-2-methyl, 1,3-dibromo-2-methyl-benzene, pubchem3926, acmc-1bagq, ksc493g1t, #, 2,6-dibromotoluene 1g
PubChem CID 34681
IUPAC navn 1,3-dibrom-2-methylbenzen
SMIL CC1=C(Br)C=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dibromotoluene
Smeltepunkt 2°C to 6°C
Tæthed 1.812
Kogepunkt 112°C to 113°C (7 mmHg)
Brydningsindeks 1.606
Mængde 1 g
Beilstein 3235502
Formel vægt 249.94
Procent renhed ≥98%