Få mere at vide
2,6-Dibromoquinon-4-chloroimid, TRC
Artikelnummer. 30138693
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138693 1 g
30132812 5 g
17923105 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138693 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4255601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 537-45-1
Molekylær formel C6H2Br2ClNO
Molekylvægt (g/mol) 299.35
Synonym 2,6-Dibromo-4-(chloroimino)-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinone Imine, 2,6-Dibromo-1,4-benzoquinone-4-chlorimide, 2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine, 2,6-Dibromoquinone chlorimide, 2,6-Dibromoquinone chloroimide, 2,6-Dibromoquinone chloroimine, 2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide, 2,6-Dibromoquinone-4-chloroimine, 4-(Chloroimino)-2,6-dibromo-2,5-cyclohexadien-1-one, BQC reagent, N-Chloro-2,6-dibromoquinoneimine, NSC 528
IUPAC navn 2,6-dibromo-4-chloroimino-cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMIL O=C1C(Br)=CC(=NCl)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H2Br2ClNO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
Formel vægt 296.8192