Få mere at vide
2,6-dibromanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334534
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334534 2 g 2g
11344534 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11334534 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01285.04
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 608-30-0 | C6H5Br2N | 250.92 g/mol
2,5-Dibromoanilin blev brugt i syntesen af 2,4,5-tribromoanilin1. Det blev også brugt som startreagens i den regioselektive syntese af 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-brombenzothiazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-dibromoanilin blev brugt i syntesen af 2,4,5-tribromoanilin1. Det blev også brugt som startreagens i den regioselektive syntese af 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-brombenzothiazol.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, Syreklorider, Syreanhydrider, Oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 608-30-0
Molekylær formel C6H5Br2N
Molekylvægt (g/mol) 250.92
MDL nummer MFCD00007638
InChI nøgle XIRRDAWDNHRRLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromophenylamine, 2,6-dibromobenzenamine, aniline, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-phenylamine, 2,6-dibromo-aniline, acmc-1aycf, 2,6-dibromoaniline, 2,6-dibromo-phenyl-amine, ksc356c3l
PubChem CID 69098
IUPAC navn 2,6-dibromanilin
SMIL NC1=C(Br)C=CC=C1Br
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dibromoaniline
Smeltepunkt 79°C to 83°C
Kogepunkt 262°C to 264°C
Lugt Characteristic
Mængde 2 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2207094
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 250.93
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.