Få mere at vide
2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine, 97%
Artikelnummer. 10341391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10341391 5 g Glasflaske 5g
11925601 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10341391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406470050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 537-45-1 | C6H2Br2ClNO | 299.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 537-45-1
Molekylær formel C6H2Br2ClNO
Molekylvægt (g/mol) 299.34
InChI nøgle JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dibromoquinone-4-chloroimide, 2,6-dibromo-4-chloroimino cyclohexa-2,5-dienone, bqc reagent, 2,6-dibromoquinone-4-chlorimide, 2,6-dibromoquinone chlorimide, 2,6-dibromoquinone chloroimide, 2,6-dibromoquinone chloroimine, n-chloro-2,6-dibromoquinoneimine, 2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-dibromo-4-chloroimino, 2,6-dibromo-p-benzoquinone-4-chlorimine
PubChem CID 10835
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-chloriminocyclohexa-2,5-dien-1-on
SMIL C1=C(C(=O)C(=CC1=NCl)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 76.0°C to 83.0°C
Farve Gul til okker
Tæthed 1.8100g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (Iodometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15,3031
Specifik vægtfylde 1.81
Formel vægt 299.34
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder or Fine Crystalline Needles
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Selvreaktive stoffer og blandinger Type C & D
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.