Få mere at vide
2,6-Dibromo-4-(trifluormethyl)anilin, 97%
Artikelnummer. 11392926
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392926 5 g 5g
11382926 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11392926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10658.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 72678-19-4 | C7H4Br2F3N | 318,919 g/mol
Anvendes til enantio- og diastereoselektiv additionsbehandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til enantio- og diastereoselektiv additionsbehandling.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72678-19-4
Molekylær formel C7H4Br2F3N
Molekylvægt (g/mol) 318.919
MDL nummer MFCD00068181
InChI nøgle DRSMEHXBOXHXDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3,5-dibromobenzotrifluoride, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine,2,6-dibromo-4-trifluoromethyl, benzenamine, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl, pubchem2805, acmc-209ony, buttpark 29\06-99, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl-phenylamine
PubChem CID 144565
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Br)N)Br)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Smeltepunkt 36 °C til 40 °C
Kogepunkt 64 °C til 65 °C (0,1 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 6314196
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 318.93
Procent renhed 97%