Få mere at vide
2,6-dibrom-4-(trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10402114
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10402114 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10255994 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10402114 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW02789DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 72678-19-4
Molekylær formel C7H4Br2F3N
Molekylvægt (g/mol) 318.919
MDL nummer MFCD00068181
InChI nøgle DRSMEHXBOXHXDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 144565
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Br)N)Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3,5-dibromobenzotrifluoride, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine,2,6-dibromo-4-trifluoromethyl, benzenamine, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl, pubchem2805, acmc-209ony, buttpark 29\06-99, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl-phenylamine
Formel vægt 318.92
Procent renhed 97%