Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2,6-Dibromo-4-nitroaniline, 97+%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dibromo-4-nitroaniline |
| CAS | 827-94-1 |
| Molekylær formel | C6H4Br2N2O2 |
| MDL nummer | MFCD00007639 |
| Mængde | 250g |
| Beilstein | 2110915 |
| Synonym | benzenamine, 2,6-dibromo-4-nitro, aniline, 2,6-dibromo-4-nitro, unii-gwi915pon9, gwi915pon9, 2,6-dibromo-4-nitro-aniline, 2,6-dibromo-4-nitrophenylamine, 2,6-dibromo-4-nitro-phenylamine, pubchem2330, dsstox_cid_31146, dsstox_gsid_52573 |
| InChI nøgle | YMZIFDLWYUSZCC-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | NC1=C(Br)C=C(C=C1Br)[N+]([O-])=O |
| IUPAC navn | 2,6-dibromo-4-nitroaniline |
| Vis mere |