Få mere at vide
2,6-Dibromo-4-methylaniline, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10702621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10702621 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10702621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188570250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dibromo-4-methylaniline
Navn note 99%
CAS 6968-24-7
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 73.0°C to 76.0°C
Farve Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H7Br2N
MDL nummer MFCD00007641
Mængde 25 g
Synonym 2,6-dibromo-p-toluidine, 3,5-dibromo-4-aminotoluene, benzenamine, 2,6-dibromo-4-methyl, 2,6-dibromo-4-methyl aniline, 2,6-dibromo-4-methyl-phenylamine, 2,6-dibromo-4-methylphenylamine, 2,6-dibromo-4-methyl-benzenamine, pubchem2334, acmc-209oag, 2,6-dibromo-p-toludine
InChI nøgle ATDIROHVRVQMRO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)Br)N)Br
IUPAC navn 2,6-dibromo-4-methylaniline
Molekylvægt (g/mol) 264.94
PubChem CID 81427
Formel vægt 264.94
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dibromo-4-methylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.