Få mere at vide
2,6-Dibromo-4-methylanilin, 98+%
Artikelnummer. 11443407
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443407 100 g 100g
11433407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17184.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6968-24-7 | C7H7Br2N | 264,948 g/mol
2,6-Dibromo-4-methylanilin anvendes som koblingsreagens ved spektrofotometrisk bestemmelse af carbaryl i forskellige miljøprøver. Det var også til fremstilling af 2-brom-6-iod-4-methylanilin. 2,6-Dibromo-4-methylanilin gennemgår Suzuki-koblingsreaktion med 2-dihydroxyboryl-3-methyl-2-cyclopenten-1-on under syntese af de dinukleære dichlortitanium-komplekser. 2,6-Dibromo-4-methylanilin bruges også som et mellemprodukt til syntese af lægemidler, landbrugskemikalier, farvestoffer og andre organiske kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-Dibromo-4-methylanilin anvendes som koblingsreagens ved spektrofotometrisk bestemmelse af carbaryl i forskellige miljøprøver. Det var også til fremstilling af 2-brom-6-iod-4-methylanilin. 2,6-Dibromo-4-methylanilin gennemgår Suzuki-koblingsreaktion med 2-dihydroxyboryl-3-methyl-2-cyclopenten-1-on under syntese af de dinukleære dichlortitanium-komplekser. 2,6-Dibromo-4-methylanilin bruges også som et mellemprodukt til syntese af lægemidler, landbrugskemikalier, farvestoffer og andre organiske kemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Stabil under almindelige forhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6968-24-7
Molekylær formel C7H7Br2N
Molekylvægt (g/mol) 264.948
MDL nummer MFCD00007641
InChI nøgle ATDIROHVRVQMRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dibromo-p-toluidine, 3,5-dibromo-4-aminotoluene, benzenamine, 2,6-dibromo-4-methyl, 2,6-dibromo-4-methyl aniline, 2,6-dibromo-4-methyl-phenylamine, 2,6-dibromo-4-methylphenylamine, 2,6-dibromo-4-methyl-benzenamine, pubchem2334, acmc-209oag, 2,6-dibromo-p-toludine
PubChem CID 81427
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-methylanilin
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)Br)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dibromo-4-methylaniline
Smeltepunkt 72 °C til 76 °C
Mængde 100 g
Beilstein 2085782
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 264.96
Procent renhed ≥98%