Få mere at vide
2,6-Dibromo-4-methylanilin, 98+%
Artikelnummer. 11433407
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433407 25 g 25g
11443407 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17184.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 6968-24-7 | C7H7Br2N | 264,948 g/mol
2,6-Dibromo-4-methylanilin anvendes som koblingsreagens ved spektrofotometrisk bestemmelse af carbaryl i forskellige miljøprøver. Det var også til fremstilling af 2-brom-6-iod-4-methylanilin. 2,6-Dibromo-4-methylanilin gennemgår Suzuki-koblingsreaktion med 2-dihydroxyboryl-3-methyl-2-cyclopenten-1-on under syntese af de dinukleære dichlortitanium-komplekser. 2,6-Dibromo-4-methylanilin bruges også som et mellemprodukt til syntese af lægemidler, landbrugskemikalier, farvestoffer og andre organiske kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-Dibromo-4-methylanilin anvendes som koblingsreagens ved spektrofotometrisk bestemmelse af carbaryl i forskellige miljøprøver. Det var også til fremstilling af 2-brom-6-iod-4-methylanilin. 2,6-Dibromo-4-methylanilin gennemgår Suzuki-koblingsreaktion med 2-dihydroxyboryl-3-methyl-2-cyclopenten-1-on under syntese af de dinukleære dichlortitanium-komplekser. 2,6-Dibromo-4-methylanilin bruges også som et mellemprodukt til syntese af lægemidler, landbrugskemikalier, farvestoffer og andre organiske kemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Stabil under almindelige forhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6968-24-7
Molekylær formel C7H7Br2N
Molekylvægt (g/mol) 264.948
MDL nummer MFCD00007641
InChI nøgle ATDIROHVRVQMRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dibromo-p-toluidine, 3,5-dibromo-4-aminotoluene, benzenamine, 2,6-dibromo-4-methyl, 2,6-dibromo-4-methyl aniline, 2,6-dibromo-4-methyl-phenylamine, 2,6-dibromo-4-methylphenylamine, 2,6-dibromo-4-methyl-benzenamine, pubchem2334, acmc-209oag, 2,6-dibromo-p-toludine
PubChem CID 81427
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-methylanilin
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)Br)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dibromo-4-methylaniline
Smeltepunkt 72 °C til 76 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2085782
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 264.96
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dibromo-4-methylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dibromo-4-methylaniline