Få mere at vide
2,6-Dibromo-4-isopropylaniline, 98%
Artikelnummer. 11439190
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439190 5 g 5g
11449190 25 g 25g
11459190 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439190 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15932.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10546-65-3 | C9H11Br2N | 293.002 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10546-65-3
Molekylær formel C9H11Br2N
Molekylvægt (g/mol) 293.002
MDL nummer MFCD00015475
InChI nøgle CJEBZUFROMNDEK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139184
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-propan-2-ylanilin
SMIL CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)Br)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dibromo-4-isopropylaniline
Smeltepunkt 45°C to 47°C
Mængde 5 g
Synonym 2,6-dibromo-4-isopropylaniline, 2,6-dibromo-4-methylethyl phenylamine, benzenamine,2,6-dibromo-4-1-methylethyl, benzenamine, 2,6-dibromo-4-1-methylethyl, 2,6-dibromocumidine, 2,6-dibromo-cumidine, acmc-20ao9h, 2,6-dibromo-4-iso-propylaniline, 2,6-dibromo-4-propan-2-yl aniline, 2,6-dibromo-4-1-methylethyl aniline
Formel vægt 293.01
Procent renhed 98%