Få mere at vide
2,6-Diacetypyridin, 99%
Artikelnummer. 11491697
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491697 25 g 25g
11471697 1 g 1g
11481697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25678.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 1129-30-2 | C9H9NO2 | 163,18 g/mol
2,6-Diacetylpyridin bruges som mellemprodukt i organisk syntese. Det er en forløber for ligander i koordinationskemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-Diacetylpyridin bruges som mellemprodukt i organisk syntese. Det er en forløber for ligander i koordinationskemi.
Opløselighed
Opløseligt i vand, chloroform og DMSO.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1129-30-2
Molekylær formel C9H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 163.18
MDL nummer MFCD00006304
InChI nøgle BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diacetylpyridine, 1,1'-pyridine-2,6-diyl diethanone, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethanone, pyridine-2,6-diacetyl, 2,6-diacetyl pyridine, 1-6-acetyl-pyridin-2-yl-ethanone, ethanone, 1,1'-2,6-pyridinediyl bis, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethan-1-one, 2,6diacetylpyridine, pubchem3144
PubChem CID 70790
IUPAC navn 1-(6-acetylpyridin-2-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC(=N1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diacetylpyridine
Smeltepunkt 78 °C til 82 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, kloroform og DMSO.
Formel vægt 163.18
Procent renhed 99%