Få mere at vide
2,6-Diacetylpyridine, 99%
Artikelnummer. 10656501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10656501 1 g Glasflaske 1g
10666501 5 g Glasflaske 5g
10125683 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10656501 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 330860010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1129-30-2 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1129-30-2
Molekylær formel C9H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 163.18
MDL nummer MFCD00006304
InChI nøgle BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diacetylpyridine, 1,1'-pyridine-2,6-diyl diethanone, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethanone, pyridine-2,6-diacetyl, 2,6-diacetyl pyridine, 1-6-acetyl-pyridin-2-yl-ethanone, ethanone, 1,1'-2,6-pyridinediyl bis, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethan-1-one, 2,6diacetylpyridine, pubchem3144
PubChem CID 70790
IUPAC navn 1-(6-acetylpyridin-2-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC(=N1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Diacetylpyridine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 78°C to 82°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H3N)(COCH3)2
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform,dimethylsulfoxide
Formel vægt 163.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Needles or Powder