Få mere at vide
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoesyre, 98 %
Artikelnummer. 10189629 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10189629 1 g Glasflaske 1g
10129399 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10189629 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 214460010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
CAS: 24821-22-5 | C9H4F6O2 | 258,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24821-22-5
Molekylær formel C9H4F6O2
Molekylvægt (g/mol) 258.11
InChI nøgle XZNLSDPNMNWCRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-bis trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2,6-bis trifluoromethyl, 2,6-bis-trifluoromethylbenzoic acid, 2,6-di trifluoromethyl benzoic acid, 2,6-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 2,6-bis trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4988, acmc-1co7v, rarechem al bo 0513, timtec-bb sbb000962
PubChem CID 90618
IUPAC navn 2,6-bis(trifluormethyl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)C(=O)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 137,7 °C til 138,6 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CF3)2C6H3CO2H
Mængde 1 g
Formel vægt 258.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver