Få mere at vide
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoesyre, 98 %
Artikelnummer. 11474477
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474477 5 g 5g
11464477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20486.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
CAS: 24821-22-5 | C9H4F6O2 | 258,119 g/mol
2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesyre anvendes som et organisk mellemprodukt i syntese. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt og organisk mellemprodukt i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesyre anvendes som et organisk mellemprodukt i syntese. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt og organisk mellemprodukt i kemisk syntese.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24821-22-5
Molekylær formel C9H4F6O2
Molekylvægt (g/mol) 258.119
MDL nummer MFCD00000376
InChI nøgle XZNLSDPNMNWCRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-bis trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2,6-bis trifluoromethyl, 2,6-bis-trifluoromethylbenzoic acid, 2,6-di trifluoromethyl benzoic acid, 2,6-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 2,6-bis trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4988, acmc-1co7v, rarechem al bo 0513, timtec-bb sbb000962
PubChem CID 90618
IUPAC navn 2,6-bis(trifluormethyl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)C(=O)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 136 °C til 140 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 2057459
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 258.12
Procent renhed 98%