Få mere at vide
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11394316
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394316 5 g 5g
11304326 250 mg 250mg
11384316 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19952.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 681812-07-7 | C8H5BF6O2 | 257,926 g/mol
2,6-bis(trifluormethyl)benzenboronsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-bis(trifluormethyl)benzenboronsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 681812-07-7
Molekylær formel C8H5BF6O2
Molekylvægt (g/mol) 257.926
MDL nummer MFCD04039321
InChI nøgle WAMPGNNEOZGBHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-bis trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2,6-bis trifluoromethyl phenylboronic acid, 2,6-bis trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2,6-ditrifluoromethylphenyl boronic acid, boronic acid, 2,6-bis trifluoromethyl phenyl, acmc-1b92w, ablock ab-13-3574, 2,6-bis-trifluoromethyl benzeneboronic acid
PubChem CID 2783239
IUPAC navn [2,6-bis(trifluormethyl)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼150 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 257.93
Procent renhed 97%