missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,5-Pyrazinedipropanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30419909
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419909 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419909 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP895785250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 77479-02-8
Molekylær formel C10H12N2O4
Molekylvægt (g/mol) 224.21
Synonym Pyrazine-2,5-dipropionic Acid
IUPAC navn 3-[5-(2-carboxyethyl)pyrazin-2-yl]propanoic acid
SMIL OC(=O)CCc1cnc(CCC(=O)O)cn1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,5-Pyrazinedipropanoic Acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O4/c13-9(14)3-1-7-5-12-8(6-11-7)2-4-10(15)16/h5-6H,1-4H2,(H,13,14)(H,15,16)
Formel vægt 224.0797
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.