CAS RN 77479-02-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2,5-Pyrazinedipropanoic Acid, TRC
CAS: 77479-02-8 Molekylær formel: C10H12N2O4 Molekylvægt (g/mol): 224.21 Synonym: Pyrazine-2,5-dipropionic Acid IUPAC navn: 3-[5-(2-carboxyethyl)pyrazin-2-yl]propanoic acid SMIL: OC(=O)CCc1cnc(CCC(=O)O)cn1