Få mere at vide
2,5-Hexanediol, mixture of isomers, 98%
Artikelnummer. 11437146
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437146 50 g 50g
11427146 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25470.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2935-44-6 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
2,5-hexandiol anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-hexandiol anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2935-44-6
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.176
MDL nummer MFCD00004557
InChI nøgle OHMBHFSEKCCCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-hexanediol, diisopropanol, 2,5-dihydroxyhexane, 2,5-hexyleneglycol, 2,5-hexanediol, mixture of isomers, 2,5-hexandiol, hexan-2,5-diol, 2,5-hexylene glycol, acmc-1acz0, acmc-209e5m
PubChem CID 18049
ChEBI CHEBI:84894
IUPAC navn hexan-2,5-diol
SMIL CC(CCC(C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Hexanediol
Navn note mixture of isomers
Tæthed 0.961
Kogepunkt 216°C to 218°C
Flammepunkt 101°C (215°F)
Lineær formel CH3CH(OH)CH2CH2CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1.447
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 118.18
Procent renhed 98%