accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHCH3OH

CAS RN 2935-44-6

IUPAC Navn: hexane-2,5-diol
Synonymer: 2,5-hexanediol
Molekylvægt (g/mol): 118.18
Molekylformel: C6H14O2
InChi Key: OHMBHFSEKCCCBW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(O)CCC(C)O
Kogepunkt 
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)