Få mere at vide
2,5-Hexanediol, mixture of isomers, 98%
Artikelnummer. 11427146
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427146 10 g 10g
11437146 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25470.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2935-44-6 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
2,5-hexandiol anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-hexandiol anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2935-44-6
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.176
MDL nummer MFCD00004557
InChI nøgle OHMBHFSEKCCCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-hexanediol, diisopropanol, 2,5-dihydroxyhexane, 2,5-hexyleneglycol, 2,5-hexanediol, mixture of isomers, 2,5-hexandiol, hexan-2,5-diol, 2,5-hexylene glycol, acmc-1acz0, acmc-209e5m
PubChem CID 18049
ChEBI CHEBI:84894
IUPAC navn hexan-2,5-diol
SMIL CC(CCC(C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Hexanediol
Navn note mixture of isomers
Tæthed 0.961
Kogepunkt 216°C to 218°C
Flammepunkt 101°C (215°F)
Lineær formel CH3CH(OH)CH2CH2CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1.447
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 118.18
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Hexanediol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Hexanediol
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.