Få mere at vide
2-(5-formyl-2-methoxyphenoxy)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(5-formyl-2-methoxyphenoxy)acetic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O5/c1-14-8-3-2-7(5-11)4-9(8)15-6-10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13) |
| Formel vægt | 210.0528 |