Få mere at vide
2,5-Dimethylstyrene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15294854 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15294854 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15294854 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450820050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethylstyrene
CAS 2039-89-6
Smeltepunkt -35°C
Kogepunkt 71°C to 72°C (13.0 hPa)
Flammepunkt 63°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Molekylær formel C10H12
Brydningsindeks 1.5395
Mængde 5 g
Synonym 2,5-dimethylstyrene, styrene, 2,5-dimethyl, 1,4-dimethyl-2-vinylbenzene, 1,4-dimethyl-2-ethenylbenzene, benzene, 2-ethenyl-1,4-dimethyl, unii-rtm6p5k8ca, rtm6p5k8ca, styrene,5-dimethyl, acmc-1cjqw, 4-05-00-01385 beilstein handbook reference
InChI nøgle DBWWINQJTZYDFK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C)C=C
IUPAC navn 2-ethenyl-1,4-dimethylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 132.2
PubChem CID 16265
Formel vægt 132.2
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethylstyrene, 98%
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.