Få mere at vide
2,5-Dimethylstyren, 97%, stikk. med 4-tert-butylkatechol
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimethylstyrene |
| Navn note | stabiliseret med 4-tert-butylkatechol |
| Smeltepunkt | -35 °C |
| Tæthed | 0.904 |
| Kogepunkt | 83 °C til 84 °C (24 mmHg) |
| Flammepunkt | 63 °C (64 °C) |
| Brydningsindeks | 1.539 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2203656 |
| Formel vægt | 132.21 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2,5-Dimethylstyrene
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dimethylstyrene