Få mere at vide
2,5-Dimethylstyrene, 97%, stab. with 4-tert-butylcatechol
Artikelnummer. 11407014
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11407014
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21476.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2039-89-6 | C10H12 | 132.206 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2039-89-6
Molekylær formel C10H12
Molekylvægt (g/mol) 132.206
MDL nummer MFCD00008614
InChI nøgle DBWWINQJTZYDFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylstyrene, styrene, 2,5-dimethyl, 1,4-dimethyl-2-vinylbenzene, 1,4-dimethyl-2-ethenylbenzene, benzene, 2-ethenyl-1,4-dimethyl, unii-rtm6p5k8ca, rtm6p5k8ca, styrene,5-dimethyl, acmc-1cjqw, 4-05-00-01385 beilstein handbook reference
PubChem CID 16265
IUPAC navn 2-ethenyl-1,4-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylstyrene
Navn note stabilized with 4-tert-butylcatechol
Smeltepunkt -35°C
Tæthed 0.904
Kogepunkt 83°C to 84°C (24 mmHg)
Flammepunkt 63°C (145°F)
Brydningsindeks 1.539
Mængde 5 g
Beilstein 2203656
Formel vægt 132.21
Procent renhed 97%