Få mere at vide
2,5-Dimethylphenylacetonitrile, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11361447
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361447 25 g 25g
11351447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11361447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01942.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16213-85-7
Molekylær formel C10H11N
Molekylvægt (g/mol) 145.205
MDL nummer MFCD00013816
InChI nøgle HCELORQTHSKCQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylphenylacetonitrile, 2-2,5-dimethylphenyl acetonitrile, 2,5-dimethylbenzyl cyanide, acetonitrile, 2,5-xylyl, 2,5-xylyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,5-dimethyl, 2,5-xylylacetonitrile, 2,5-dimethylphenyl acetonitrile, 2,5-dimethylbenzeneacetonitrile, unii-ult00p22mn
PubChem CID 27753
IUPAC navn 2-(2,5-dimethylphenyl)acetonitrile
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylphenylacetonitrile
Smeltepunkt 27°C to 29°C
Kogepunkt 73°C (1 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2084136
Formel vægt 145.2
Procent renhed ≥98%