Få mere at vide
2,5-Dimethylbenzylamine, 98%
Artikelnummer. 10773973 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10773973 1 g Glasflaske 1g
10465472 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10773973 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 350860010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-48-1 | C9H13N | 135.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-48-1
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00039780
InChI nøgle LUJNPFWZXIGIPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66735
IUPAC navn (2,5-dimethylphenyl)methanamin
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethylbenzylamine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5350 to 1.538
Mængde 1 g
Synonym 2,5-dimethylbenzylamine, 2,5-dimethylphenyl methanamine, 1-2,5-dimethylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-benzylamine, 2,5-dimethylbenzenemethanamine, 2,5-dimethylphenyl methylamine, 2,5-dimethylphenyl methylamine, 2-methylamino-p-xylene, 2, 5-dimethylbenzylamine, 2,5-dimethylbenzylam
Formel vægt 135.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethylbenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.