Få mere at vide
2,5-dimethylbenzylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364544
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364544 5 g 5g
11374544 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364544 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01303.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 824-45-3 | C9H11Cl | 154.637 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 824-45-3
Molekylær formel C9H11Cl
Molekylvægt (g/mol) 154.637
MDL nummer MFCD00000902
InChI nøgle PECXPZGFZFGDRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylbenzyl chloride, 2-chloromethyl-1,4-dimethylbenzene, 1-chloromethyl-2,5-dimethylbenzene, 2-chloromethyl-p-xylene, benzene, 2-chloromethyl-1,4-dimethyl, 2-chloromethyl-1,4-dimethyl-benzene, benzenemethanol,2-bromo-5-fluoro, 2,5-dimethylbenzylchloride, acmc-209poz, 2.5-dimethylbenzylchloride
PubChem CID 69987
IUPAC navn 2-(chlormethyl)-1,4-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylbenzyl chloride
Tæthed 1.05
Kogepunkt 232°C to 233°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.537
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2206277
Formel vægt 154.64
Procent renhed 98%