Få mere at vide
2,5-Dimethylbenzyl alcohol, 97+%
Artikelnummer. 11311357
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311357 5 g 5g
11301357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01624.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53957-33-8 | C9H12O | 136.194 g/mol
2,5-Dimethylbenzylalkohol, bruges som en selvindikerende standard til bestemmelse af organlithiumreagenser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,5-Dimethylbenzylalkohol, bruges som en selvindikerende standard
til bestemmelse af organlithiumreagenser
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53957-33-8
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00004625
InChI nøgle LEBQTCCCNMTXSF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 94560
IUPAC navn (2,5-dimethylphenyl)methanol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylbenzyl alcohol
Smeltepunkt 40°C to 42°C
Tæthed 1.011
Kogepunkt 232°C to 234°C
Flammepunkt 107°C (224°F)
Brydningsindeks 1.536
Mængde 5 g
Beilstein 2243420
Synonym 2,5-dimethylbenzyl alcohol, 2,5-dimethylphenyl methanol, benzenemethanol, 2,5-dimethyl, acmc-1ayay, 2,5-dimethylbenzylalcohol, benzenemethanol,2,5-dimethyl, 2,5-dimethylphenyl methanol #, 2'-oxy-1.2.4-trimethylbenzol, 2,5-dimethyl-hydroxymethylbenzene
Opløselighedsinformation Difficult in mix.
Formel vægt 136.19
Procent renhed ≥97%