Få mere at vide
2,5-Dimethylbenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11371437
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371437 5 g 5g
11381437 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01924.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5779-94-2 | C9H10O | 134.18 g/mol
2,5-Dimethylbenzaldehyd er nyttigt til opbygning af asymmetriske topmolekyler. 2,5-DMBA er også blevet brugt til at analysere køretøjers kulstofemissioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-Dimethylbenzaldehyd er nyttig til at bygge asymmetriske topmolekyler. 2,5-DMBA er også blevet brugt til at analysere køretøjers kulstofemissioner.
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares under tør inert gas. Må ikke udsættes for luft. Inkompatibel med luft, stærke baser, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5779-94-2
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00003342
InChI nøgle SMUVABOERCFKRW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22015
IUPAC navn 2,5-dimethylbenzaldehyd
SMIL CC1=CC=C(C)C(C=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylbenzaldehyde
Tæthed 0.95
Kogepunkt 104°C to 106°C (14 mmHg)
Flammepunkt 87°C (188°F)
Lugt Almond-like
Brydningsindeks 1.544
Mængde 5 g
Beilstein 1927303
Følsomhed Air Sensitive
Synonym benzaldehyde, 2,5-dimethyl, isoxylaldehyde, 2,5-dimethyl-benzaldehyde, acmc-20aoaf, pubchem1474, benzaldehyde,2,5-dimethyl, 2,5-dimethylbenzaldehyde
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 134.18
Procent renhed 98%