Få mere at vide
2',5'-dimethylacetophenon, 97%
Artikelnummer. 11470283
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470283 100 g 100g
11450283 5 g 5g
11460283 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470283 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11432.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 2142-73-6 | C10H12O | 148,205 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2142-73-6
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.205
MDL nummer MFCD00014988
InChI nøgle AWKBVLVKQQRRFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',5'-dimethylacetophenone, 2,5-dimethylacetophenone, 1-2,5-dimethylphenyl ethanone, 1-2,5-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,5-dimethylphenyl, acetophenone, 2',5'-dimethyl, 1-acetyl-2,5-dimethylbenzene, 2-acetyl-p-xylene, acmc-1cliy, 2',5'dimethylacetophenone
PubChem CID 75061
IUPAC navn 1-(2,5-dimethylphenyl)ethanon
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',5'-Dimethylacetophenone
Kogepunkt 230 °C til 231 °C
Flammepunkt 95 °C (203 °F)
Lugt Karakteristik
Mængde 100 g
Beilstein 2042139
Formel vægt 148.21
Procent renhed ≥98%